Rotors pour microcentrifugeuse 5427 R
Fournisseur: EPPENDORF
5409702.009 5409704.001 5409706.004 5409708.007 5409710.001 5409712.004 5409714.007 5409715.003 5409700.006
521-1732EA 765 EUR InStock
521-1732 521-1733 521-1734 521-1735 521-1736 521-1737 521-1738 521-1739 521-2066
Rotors pour microcentrifugeuse 5427 R
Centrifugeuses Rotors
Eppendorf rotors for centrifuge 5427 R redefine efficiency. Tailor your centrifugation with various capacities and speeds. Explore accessory options for enhanced versatility, ensuring precise sample processing for diverse applications.
  • Precision-engineered for optimal sample separation
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121 °C, 20 minutes)
  • Accessories (adaptors and buckets) further customise your centrifuge setup
  • Aerosol-tight options available
Elevate your centrifugation experience with Eppendorf rotorsMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité