Culture flasks, narrow mouth, rimless
Fournisseur: SciLabware
1135/14D 1135/20D 1135/26D 1135/30D
391-0535EA 202 EUR InStock
391-0535 391-0536 391-0537 391-0538
Culture flasks, narrow mouth, rimless
Ballons Flacons de culture
Culture flask, made up of PYREX® borosilicate glass with white enamel markings. Compatible with shaker equipment.
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Long, rimless tube neck for use with Aluminium or PP closures
  • Excellent chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité