Laboratory bottles, narrow neck, borosilicate glass, amber-coated, BIBBY®
Fournisseur: SciLabware
1519/06 1519/08 1519/10 1519/01 1519/02 1519/04 1519/12 1519/18 1519/16
BIBB1519/06EA 395 EUR InStock
BIBB1519/06 BIBB1519/08 BIBB1519/10 BIBB1519/01 BIBB1519/02 BIBB1519/04 BIBB1519/12 BIBB1519/18 BIBB1519/16
Laboratory bottles, narrow neck, borosilicate glass, amber-coated, BIBBY®
Flacons Flacons en verre
PYREX® borosilicate glass, amber coated, without cap or pouring ring.
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
Printed with retrace code: downloadable batch certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité