Desiccators, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
1590/02D 1591/02D 1593/02D 1594/02D 1612/03
BIBB1590/02DEA 214 EUR InStock
BIBB1590/02D BIBB1591/02D BIBB1593/02D BIBB1594/02D BIBB1612/03
Desiccators, PYREX®
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité