Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Alumina
Fournisseur: VARIAN
12102023 12102071 12162049B 12166045B 12256086 12256059 12256043 12256044 12102047 12113048 12102048 12102049 12102069 12102070 12166043B 12166044B 12162048B 221032B
549-0779EA 271 EUR InStock
549-0779 VARI12102071 551-0001 551-0004 549-0837 549-0835 549-0829 549-0830 549-0782 549-0818 549-0783 549-0784 549-0790 VARI12102070 551-0002 551-0003 551-0000 560-0171
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Alumina
Colonnes pour chromatographie
Alumina, like silica, is an extremely polar sorbent. The alumina surface tends to be slightly more stable under high pH conditions than unfunctionalised silica. The small particle size of the Bond Elut™ Alumina range ensures high extraction efficiency even when small bed masses are used.
  • Available in acidic (A), basic (B) and neutral (N) formats
  • High extraction efficiency
  • Better high pH stability than unfunctionalised silica
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité