L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Reagent/centrifuge tubes, flat base, with screw cap
Fournisseur: SARSTEDT
60.597.001 60.542.024 60.596.001 60.597 60.9922.113 60.9922.115 62.555 71.9923.610 60.542 60.542.007 60.596 60.9922.212 62.555.001
SARS60.597.001EA 0 EUR InStock
SARS60.597.001 SARS60.542.024 SARS60.596.001 SARS60.597 SARS60.9922.113 SARS60.9922.115 SARS62.555 SARS71.9923.610 SARS60.542 SARS60.542.007 SARS60.596 SARS60.9922.212 SARS62.555.001
Reagent/centrifuge tubes, flat base, with screw cap
Tubes Tubes à centrifuger
PP, translucent, PS or PC, transparent with PP screw caps
  • Non sterile or sterile
  • Caps enclosed or assembled available
  • With or without graduation
Universal tubes for a wide range of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité