Clips pour joints sphériques, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
KS13 KS19 KS29 KS35
201-8179EA 29.8 EUR InStock
201-8179 201-8180 201-8181 BIBBKS35
Clips pour joints sphériques, Quickfit®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Clips en polyacétal (POM) visant à maintenir la verrerie comportant des joints sphériques Quickfit®.
  • Faciles à installer et à retirer
  • Utilisables à des températures allant jusqu'à 80 °C
  • Les clips sont codés couleur pour une identification aisée
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité