Attaches de tube, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
KT4.5 KT6 KT14 KT10
229-0540 229-0541 BIBBKT14 BIBBKT10
Attaches de tube, Quickfit®
Pinces Clips pour tubes
Pinces pour tuyaux en polyester thermoplastique, à utiliser avec des tuyaux en caoutchouc et plastique souples.
  • Permet un contrôle de débit précis des liquides et gaz
  • Réglage facile d'une seule main : il suffit de faire rouler la roue dentelée le long du sol incliné
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité