Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
Fournisseur: Corning
T-1275-PP T-1275-PS
613-1278EA 55.36 EUR InStock
613-1278 613-1279
Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
Tubes Tubes à essais
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité