Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
RA9/22 RA9/33 RA9/44 RA9/11 RA9/23
271-0015EA 40.1 EUR InStock
271-0015 271-0016 271-0017 271-0014 BIBBRA9/23
Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
Receiver, delivery, PYREX® borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Plain bend without vent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité