Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Fournisseur: VARIAN
12131007 12131008 12131009 12131010 12131011 12131012
551-0356EA 89 EUR InStock
551-0356 551-0357 551-0358 551-0359 551-0360 551-0361
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informations de commande: Frits has to be ordered separately
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité