Frittés en PP pour cartouches SPE
Fournisseur: VARIAN
12131019 12131020 12131021 12131022 12131023 12131024
551-0367EA 55 EUR InStock
551-0367 551-0368 551-0369 551-0370 VARI12131023 VARI12131024
Frittés en PP pour cartouches SPE
Filtres Filtres de précolonnes
PP frit, are made with high-grade, clean PE for clean extracts.
  • Pre-cut to correct size for accuracy
  • Use with reservoirs or custom packing
These frits are pre-cut to fit into bond elut reservoirs for use in filtration applications or for custom SPE sorbent packing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité