Serological pipettes
Fournisseur: SARSTEDT
86.1252.025 86.1254.025 86.1254.001 86.1251.001 86.1253.001 86.1685.001 86.1251.025 86.1252.001 86.1253.025 86.1685.020
SARS86.1252.025EA 102.8 EUR InStock
SARS86.1252.025 SARS86.1254.025 SARS86.1254.001 SARS86.1251.001 SARS86.1253.001 SARS86.1685.001 SARS86.1251.025 SARS86.1252.001 SARS86.1253.025 SARS86.1685.020
Serological pipettes
Pipettes Pipettes sérologiques
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité