Microtubes, prepared
Fournisseur: SARSTEDT
41.1378.005 41.1505.005 41.1503.005 41.1504.005 41.1395.005 41.1500.005 41.1350.005 41.1392.005 41.1393.005 41.1394.005 41.1501.005 41.1506 41.1506.002 41.1506.005
SARS41.1378.005EA 374.3 EUR InStock
SARS41.1378.005 SARS41.1505.005 SARS41.1503.005 SARS41.1504.005 SARS41.1395.005 SARS41.1500.005 SARS41.1350.005 SARS41.1392.005 SARS41.1393.005 SARS41.1394.005 SARS41.1501.005 SARS41.1506 SARS41.1506.002 SARS41.1506.005
Microtubes, prepared
Tubes Microtubes
PP, translucent with PP screw cap.
  • Type of preparation: Trisodium citrate solution
  • With paper label
  • Graduated
  • Recommended centrifugation: 1800×g
With screw cap or push-on cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité