Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Fournisseur: VARIAN
12108603 12258506 12108301B 12108601 12108603T 12281306 12108303 5982-0603 12108301 12108206 12108303B
549-0809EA 175 EUR InStock
549-0809 549-0838 VARI12108301B 549-0808 549-0810 VARI12281306 VARI12108303 VARI5982-0603 VARI12108301 VARI12108206 VARI12108303B
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité