VWR® Zippette Classic, Distributeurs sur flacon
Fournisseur: VWR Collection
612-4177EA 308 EUR InStock
612-4177 612-4178 612-4180
VWR® Zippette Classic, Distributeurs sur flacon
Distributeurs pour flacons
À volume variable, autoclavable.
  • Réglage fin pour une distribution précise et reproductible
  • Toutes les pièces en contact avec le fluide sont chimiquement résistantes et autoclavables à 121 °C
  • Piston en PTFE facilement démontable pour une action douce et un nettoyage facile
  • Le corps en verre borosilicaté, protégé par un manchon PP transparent, peut être facilement retiré et nettoyé
  • Amorçage facile et gaspillage minimum sans retour de fuite dans le réservoir
Distribution précise à partir d'un distributeur facile à utiliser. Le bec de distribution spécialement conçu garantit une distribution précise dans des conteneurs à col étroit , et la valve de sécurité anti-goutte évite que le Zippette ne fuie lorsqu'il n'est pas utilisé.
Information de livraison: La Zippette Classic a un col standard de 30 mm. Elle est fournie avec trois adaptateurs de col (38, 40 et 45 mm) et un certificat d'étalonnage individuel. Veuillez noter que la Zippette Classic est fournie sans flacon.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité