Colonnes HPLC pour analyse des hydrates de carbone, Hi-Plex
Fournisseur: VARIAN
PL1F70-6850 PL1170-1810 PL1170-1820 PL1170-1830 PL1170-1840 PL1170-1850 PL1170-1860 PL1170-2820 PL1170-2823 PL1170-6810 PL1170-6820 PL1170-6830 PL1170-6840 PL1170-6860 PL1171-1140 PL1F70-6830 PL1570-5810 PL1670-0810 PL1670-0820 PL1670-0830 PL1670-0840 PL1670-0850 PL1670-0860 PL1671-0140 PL1171-6140
568-0840EA 1630 EUR InStock
568-0840 VARIPL1170-1810 VARIPL1170-1820 VARIPL1170-1830 VARIPL1170-1840 VARIPL1170-1850 VARIPL1170-1860 568-0790 568-0791 568-0792 568-0793 568-0794 568-0795 568-0796 VARIPL1171-1140 568-0839 568-0819 VARIPL1670-0810 VARIPL1670-0820 VARIPL1670-0830 VARIPL1670-0840 VARIPL1670-0850 VARIPL1670-0860 VARIPL1671-0140 568-0797
Colonnes HPLC pour analyse des hydrates de carbone, Hi-Plex
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HPLC Hi-Plex offrent une meilleure efficacité, réduisent les pressions de fonctionnement et rallongent la durée de vie des colonnes à partir de matériaux monodispersés. Avec une plage de contre-ions de ligands offrant une sélectivité et une résolution optimales, et des matériaux correspondant aux définitions de l'USP des types de milieux L17, L19, L34 et L58, la gamme Hi-Plex est idéale pour les séparations isocratiques utilisant comme éluant de l'eau ou de l'acide dilué. Cela simplifie votre configuration système HPLC et élimine l'utilisation de solvants organiques potentiellement dangereux.
  • Configuration système HPLC simplifiée grâce à des fonctions de séparation isocratique
  • Utilisation possible avec de l'eau ou de l'acide dilué comme éluant
  • Disponible en tailles de particules 8 et 10 μm dans un large éventail de choix de types de milieux USP (L17, L19, L34 et L58)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité