Flash cartridges, Mega Bond Elut™
Fournisseur: Agilent
Mega Bond Elut™
557-0001EA 269 EUR InStock
557-0001 557-0012 557-0011 557-0010 557-0005 557-0004 551-0410 557-0014 557-0003 557-0002 557-0013 557-0009 557-0008 VARI12256042 557-0007 VARI12256020 557-0006 VARI12256034 551-0415 VARI12256068 551-0413 VARI12256018 551-0412 551-0409
Flash cartridges, Mega Bond Elut™
Colonnes pour chromatographie
Flash cartridges for the purification of organic compounds, and also for scale-up, solid phase extraction.
  • Convenient disposable cartridges eliminate the need for packing glass columns
  • Flexible 'open' tube design for either liquid or solid samples
  • Reliable, consistent flow characteristics deliver high-resolution performance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité