Vacuum filtration systems, Filtropur V and Filtropur BT
Fournisseur: SARSTEDT
83.1822 83.1822.001 83.1822.100 83.1822.101 83.1823 83.1823.001 83.1823.100 83.1823.101
SARS83.1822EA 0 EUR InStock
SARS83.1822 SARS83.1822.001 SARS83.1822.100 SARS83.1822.101 SARS83.1823 SARS83.1823.001 SARS83.1823.100 SARS83.1823.101
Vacuum filtration systems, Filtropur V and Filtropur BT
Filtres Unités de filtration sous vide
These units are ideal for the cold sterilisation of eg. cell culture media and protein solutions. PES 'high-flow' filter membrane for high throughput and low protein binding.
  • Non pyrogenic, non cytotoxic
  • Fast product identification by indicating the filter material, pore size and lot number on the filter housing
  • Ergonomically shaped receiver bottles
Information de livraison: A sterile screw cap for the collection vessel is included with each filtration unit.
Conditionnement: Individually wrapped.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité