Transport Boxes
Fournisseur: SARSTEDT
95.1715 95.1717 95.1717.003 95.1717.011
SARS95.1715EA 309.87 EUR InStock
SARS95.1715 SARS95.1717 SARS95.1717.003 SARS95.1717.011
Transport Boxes
Boîtes Boîtes de transport
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
Certifications: Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité