Calibration weights, OIML, class F2
Fournisseur: Sartorius Balances
YCW5548-00 YCW6148-00 YCW5148-02 YCW5248-00 YCW6248-00 YCW6148-02 YCW6548-00
SARBYCW5548-00EA 249 EUR InStock
SARBYCW5548-00 SARBYCW6148-00 SARBYCW5148-02 SARBYCW5248-00 SARBYCW6248-00 SARBYCW6148-02 SARBYCW6548-00
Calibration weights, OIML, class F2
Poids Poids d'étalonnage
These F2 class individual weights are from 100 g to 10 kg and made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Cylindrical in shape
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Information de livraison: Up to 1 kg supplied in plastic case and from 5 kg in a wooden case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité