L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Urine collection container, with snap-on lid
Fournisseur: SARSTEDT
75.1355 75.1355.100 76.1414 76.1414.100 76.1477 76.1477.100
SARS75.1355EA 0 EUR InStock
SARS75.1355 SARS75.1355.100 SARS76.1414 SARS76.1414.100 SARS76.1477 SARS76.1477.100
Urine collection container, with snap-on lid
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP, highly transparent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resiatnce
  • Excellent temperature resistance
Disposable container for collection and storage of urine.
Informations de commande: Snap-on lid must be ordered separately.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité