Flacon distributeur, Calibrex™
Fournisseur: SOCOREX ISBA
520.002 520.005 520.010
613-4855EA 376 EUR InStock
613-4855 613-4856 613-4857
Flacon distributeur, Calibrex™
Distributeurs pour flacons
À volume réglable.
  • PFA coated plungerwith broad chemical resistance
  • QR coded chemical compatibility
  • Integrated calibration key
  • Quick disassembling, no tool required
  • Autoclavable at 121 °C fully assembled
Ce distributeur permet des mesures comprises entre 1 et 10 ml. Le Calibrex™ combine un design simple et intelligent et une compatibilité chimique universelle. Apprécié pour sa robustesse et sa simplicité d'activation, il s'utilise avec des flacons de 32 mm de diamètre.
Information de livraison: Fourni avec trois adaptateurs en PP pour cols de flacons de 28, 40 et 45 mm de diamètre - Voir autres tailles et matériaux - et un tuyau.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité