Cuvettes à échantillons
Fournisseur: Hach
2427606 4864302 4165802
705-0761EA 109 EUR InStock
705-0761 705-0763 HACH4165802
Cuvettes à échantillons
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuvettes à échantillons gammes hautes sont conçues pour des utilisations avec tous les spectrophotomètres.
Conviennent à des applications sur le chlore.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité