Test standards for agilent J&W GC column
Fournisseur: Agilent
200-0010 200-0032 200-0070 200-0110 200-0113 200-0185 200-0310 200-0370
HEWL200-0010EA 66 EUR InStock
HEWL200-0010 HEWL200-0032 HEWL200-0070 HEWL200-0110 HEWL200-0113 HEWL200-0185 HEWL200-0310 HEWL200-0370
Test standards for agilent J&W GC column
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
GC column test standards contains components that test the column for resolution characteristics, efficiency and inertness.
Information de livraison: Test mixes are supplied at a concentration of 250 ng/µl in 2 ml vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité