L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cell culture flask with quick release cap
Fournisseur: SARSTEDT
83.1812.302 83.1813.302 83.1810.300 83.3910.302 83.1812.300 83.1813.300
SARS83.1812.302EA 0 EUR InStock
SARS83.1812.302 SARS83.1813.302 SARS83.1810.300 SARS83.3910.302 SARS83.1812.300 SARS83.1813.300
Cell culture flask with quick release cap
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Cell culture flask, PS, clear, with PE cap, cell+ growth surfaces for sensitive adherent cells such as primary cells.
  • Two-position screw cap
  • Pyrogen-free and non-cytotoxic
  • Canted neck
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité