Tissue culture flasks
Fournisseur: SARSTEDT
83.1812 83.1813 83.3911.002 83.1810 83.1810.001 83.1811.001 83.1811.002 83.1812.001 83.1812.002 83.1813.001 83.3910.002
SARS83.1812EA 0 EUR InStock
SARS83.1812 SARS83.1813 SARS83.3911.002 SARS83.1810 SARS83.1810.001 SARS83.1811.001 SARS83.1811.002 SARS83.1812.001 SARS83.1812.002 SARS83.1813.001 SARS83.3910.002
Tissue culture flasks
Ballons Flacons pour culture cellulaire
High-quality polystyrene.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Hydrophilic surface for optimal attachment and growth of adherent cells
  • Anti-tip skirt at canted neck
With red PE quick release (with or without ventilation) screw cap or black PP rim seal cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité