Cell culture flask with quick release cap
Fournisseur: SARSTEDT
83.3910.502 83.3912.502 83.1813.502 83.1810.500 83.1812.500 83.1813.500
SARS83.3910.502EA 252.3 EUR InStock
SARS83.3910.502 SARS83.3912.502 SARS83.1813.502 SARS83.1810.500 SARS83.1812.500 SARS83.1813.500
Cell culture flask with quick release cap
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Cell culture flask, PS, clear, with PE cap, hydrophobic growth surfaces for suspension and hybridoma cells.
  • Pyrogen-free
  • Non-cytotoxic
  • Canted neck
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité