Cell culture dishes for suspension and hybridoma cells, Sarstedt SUREGrip design
Fournisseur: Sarstedt
SARS83.1801.002EA 0 EUR InStock
SARS83.1801.002 SARS83.3902.500 SARS83.1800.002
Cell culture dishes for suspension and hybridoma cells, Sarstedt SUREGrip design
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
TC treated dishes with convenient handling due to a raised ring around the circumference of the dish base, enabling an easy and secure grip of both the dish and the lid, even from a whole stack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité