Cell culture dishes for adherent cells, Sarstedt SUREGrip design
Fournisseur: SARSTEDT
83.1800.001 83.1801 83.1801.001 83.1803 83.3902
SARS83.1800.001EA 0 EUR InStock
SARS83.1800.001 SARS83.1801 SARS83.1801.001 SARS83.1803 SARS83.3902
Cell culture dishes for adherent cells, Sarstedt SUREGrip design
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS. Standard TC treated dishes with convenient handling due to a raised ring around the circumference of the dish base, enabling an easy and secure grip of both the dish and the lid, even from a whole stack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité