L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
b.safe Disc Sensor Holders
Fournisseur: Bohlender
R649-45 R649-55
BOHLR649-45EA 137 EUR InStock
BOHLR649-45 BOHLR649-55
b.safe Disc Sensor Holders
Capteurs de niveau
Made of PE, height-adjustable bracket for a b.safe disc sensor (catalogue number BOHLR640-05).
  • Simple attachment of the b.safe disc sensor by hanging the holder into the b.safe waste cap
  • Position of the sensor can be stepless adjusted in height for level monitoring
  • Use in containers and canisters made of non-conductive materials
The disc sensor is clipped into the corresponding holder, the cable guide prevents kinks on the sensor cable. After having put the holder on the PTFE insert of the waste cap, the disc sensor can be positioned freely at the
More Product Information
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Pour Numéro de catalogue VWR Quantité
Disc sensor holder, 81×130 mm Waste cap, GL 45 BOHLR649-45
New Product
Disc sensor holder, 91×130 mm Waste cap, S55 BOHLR649-55
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité