L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TriLink® 5-Propargylamino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate
Fournisseur: TriLink BioTechnologies
N-2062-1 N-2062-10 N-2062-5
SOLUN-2062-1EA 318 EUR InStock
SOLUN-2062-1 SOLUN-2062-10 SOLUN-2062-5
TriLink® 5-Propargylamino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
5-Propargylamino-2'-deoxyuridine can be enzymatically incorporated into DNA and cDNA to introduce primary amine groups. Primary amines can be labeled with NHS ester fluors and haptens for detection and immobilisation of the resulting DNA strand.
  • Grade: RUO
Attention: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=671ff8f8b79325a9a8fb9644620de244939604b9&vid=671ff8f8b79325a9a8fb9644620de244939604b9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité