L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TriLink® 2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate
Fournisseur: TriLink BioTechnologies
N-2502-100 N-2502-25
SOLUN-2502-100EA 206 EUR InStock
SOLUN-2502-100 SOLUN-2502-25
TriLink® 2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
This nucleotide consists of an unmodified base, a deoxyribose, and a 5′ triphosphate group for synthesis of DNA molecules.
  • Unmodified dexoyribonucleotide for DNA synthesis
  • ≥97% purity by AX-HPLC analysis
  • Provided as 100 mM in H₂O, pH 7,5
  • Grade: RUO
Deoxyadenosine-5′-triphosphate (dATP), deoxycytidine-5′-triphosphate (dCTP), deoxyguanosine-5′-triphosphate (dGTP), and deoxythymidine-5′-triphosphate (dTTP) are unmodified deoxyribonucleoside triphosphates, serving as essential building blocks of DNA molecules. Each of them consists of an unmodified base, a dexoyribose, and a 5′ triphosphate group.
Attention: Item will be delivered at or below −20 °C and should be stored at or below −20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7734b8035a659e64418911c25f0cdc3832c18e67&vid=7734b8035a659e64418911c25f0cdc3832c18e67&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité