L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Precision™ Circulating Water Baths
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED
TSCIR19 TSCIR89
HAKATSCIR19EA 2450 EUR InStock
HAKATSCIR19 HAKATSCIR89
Precision™ Circulating Water Baths
Bains Bains-marie à circulation
Ensure temperature uniformity and control with these Precision™ circulating water baths, which is particularly critical when working with enzymes and in serological applications. Available in three different models, these high performance baths feature a microprocessor control and include a removable stainless steel gable cover, diffuser tray, and rubber duck.
  • Achieve enhanced temperature uniformity with perimeter-directed water flow
  • Easily clean and maintain bath with coil-free internal design
  • Optimise scheduling with auto-on and auto-off timers
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité