L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thermo Scientific™ TSG Undercounter Refrigerators
Fournisseur: Thermo Scientific
TSG505GA TSG505SA
HERATSG505GAEA 3970 EUR InStock
HERATSG505GA HERATSG505SA
Thermo Scientific™ TSG Undercounter Refrigerators
Réfrigérateurs
TSG Series, powered by solid state refrigeration technology, has been designed to meet the rigorous and demanding needs of healthcare, research and industrial applications where solid performance is required.
  • Solid state refrigeration technology
  • Whisper quiet operation leading to a more comfortable work environment supporting clinical and healthcare needs
  • Increased capacities due to fewer refrigeration components means you can store more in less space
  • Energy Star rated performance meaning lower operating costs
  • Green refrigerants supporting global
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité