L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryogenic Thermal Transfer Labels for Frozen Surfaces
Fournisseur: GA
UC-9C1-1WH UC-7C3-5WH UC-7C1-1WH UC52C1-2WH UC122C1-03WH UC122C3-05WH UC-29C3-3WH UC-29C1-1WH UC-8C1-2WH UC-98C1-1WH UC-227C1-2WH UC-227C3-4WH UC-8C3-4WH UC-28C3-2WH UC52C3-4WH UC-98C3-3WH UC-28C1-1WH UC-9C3-1WH
GAINUC-9C1-1WHEA 52.7 EUR InStock
GAINUC-9C1-1WH GAINUC-7C3-5WH GAINUC-7C1-1WH GAINUC52C1-2WH GAINUC122C1-03WH GAINUC122C3-05WH GAINUC-29C3-3WH GAINUC-29C1-1WH GAINUC-8C1-2WH GAINUC-98C1-1WH GAINUC-227C1-2WH GAINUC-227C3-4WH GAINUC-8C3-4WH GAINUC-28C3-2WH GAINUC52C3-4WH GAINUC-98C3-3WH GAINUC-28C1-1WH GAINUC-9C3-1WH
Cryogenic Thermal Transfer Labels for Frozen Surfaces
Étiquettes
Thermal transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces (as low as -80 °C) without the need for thawing, cure time, or any other special treatment prior to long-term storage in liquid nitrogen (–196 °C).
  • Temperature range: –196 to +121 °C (–321 to +250 °F)
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labelling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité