Orion™ Pro Star EC212 Conductivity Bench Meters
Fournisseur: Thermo Orion
PSTAR2120 PSTAR2125 PSTAR2126
662-2506EA 996 EUR InStock
662-2506 662-2507 662-2508
Orion™ Pro Star EC212 Conductivity Bench Meters
Compteurs électrochimiques Conductimètres
The Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 conductivity bench meter is designed to provide accurate, reliable electrochemistry testing. Featuring an intuitive interface, enhanced data reporting and robust functionality, the Orion™ Pro Star EC212 meter delivers advanced performance in a modern and simplified package.
  • Large 7" high-resolution colour display
  • Responsive capacitive touchscreen operable with gloves
  • Angled display to help ensure ergonomic viewing
  • Streamlined, easy to operate user interface
  • Vertical meter orientation helps optimise bench space
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité