L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
LN₂ Supply Tanks
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8120 8127
BARN8120EA 13200 EUR InStock
BARN8120 BARN8127
LN₂ Supply Tanks
Dewars et récipients cryogéniques
Transport cryogenic industrial gases with Thermo Scientific™ LN₂ Supply tanks, which are designed to be both durable and user-friendly. For long-term storage of samples in cryogenic freezers, or controlling temperature during freezing procedures utilising controlled-rate freezing equipment.
  • Rated at 22 psi (151,7 kPa)
  • Evaporate 2% of volume per day
Attention:
Warranty varies by country, please contact us for details.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité