L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryofuge™ 8/16 Blood Banking Centrifuges with GreenCool Technology
Fournisseur: Thermo Scientific
75008600 75008603 75008610 75008615 75008618
HERA75008600EA 47985 EUR InStock
HERA75008600 HERA75008603 HERA75008610 HERA75008615 HERA75008618
Cryofuge™ 8/16 Blood Banking Centrifuges with GreenCool Technology
Centrifugeuses Centrifugeuses sur pieds
Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8/16 Blood Banking Centrifuges with GreenCool Technology bring enhanced sustainability to blood processing centres. Featuring a natural refrigerant (CO2) cooling system, they offer reduced energy consumption and heat output, have short cool-down times and maintain excellent temperature stability for precise results whilst complying with global standards.
  • Global Warming Potential (GWP) of 1, up to 14% lower energy consumption
  • Large capacity of up to 16×550 ml blood bags (Cryofuge 16)
  • Auto-ID instant rotor identification
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité