L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Mini Shakers, 230 V
Fournisseur: VWR Collection
444-1418EA 1240 EUR InStock
444-1418 444-1422
VWR® Mini Shakers, 230 V
Agitateurs Agitateurs orbitaux
VWR® mini shakers feature variable-speed, microprocessor control, providing reliable, uniform mixing action. Ideal for cell cultures, solubility studies, extraction procedures, diagnostic tests, general mixing, hybridisation, genetics research, bacterial suspensions, staining/destaining, and washing procedures.
  • Choice of models with either 3 or 20 mm orbit
  • LCD display for speed and time
  • Includes platform and mat; ready to attach a variety of optional accessories
  • Ideal for use in non-condensing incubators, CO₂ incubators, or cold rooms
  • RS232 interface
More Product Information
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Shakers
Collapse All
Désignation Numéro de catalogue VWR Quantité
Mini shaker, 230 V 444-1418
New Product
Mini shaker 20, 230 V 444-1422
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité