Pallets and sumps for IBC storage
Fournisseur: asecos
15477 15479 15480
MSGA15477EA 1200 EUR InStock
MSGA15477 MSGA15479 MSGA15480
Pallets and sumps for IBC storage
Opslag voor vaten
Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
  • Compact and robust design
  • Also available with an integrated pallet shape storage platform made of polyethylene
  • Ideal for storing 1000 litres IBC or small containers
Approved for the safe storage of water pollutants.
Ideal for storing liquids with a maximum specific weight of up to 1800 kg/m³.
Collapse All
Désignation l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IBC station, holds 1×1000 l, with storage platform and forklift pockets 1430×1430×965 mm 1 MSGA15477
IBC station, holds 2×1000 l, with forklift pockets 2260×1430×720 mm 1 MSGA15479
IBC station, holds 2×1000 l, with storage platform and forklift pockets 2260×1430×720 mm 1 MSGA15480
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité