Pallets and sumps for IBC station
Fournisseur: asecos
8806 8807 8851 8854 19232
MSGA8806EA 1840 EUR InStock
MSGA8806 MSGA8807 MSGA8851 MSGA8854 MSGA19232
Pallets and sumps for IBC station
Opslag voor vaten
Steel, transportable.
  • Easy and safe in-house transport
  • Accessible from below
  • Robust construction
  • Available in painted and hot dip galvanised
For the safe storage of water pollutants and flammable liquids.
Collapse All
Désignation Poids l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pallet and sump for IBC station holds 1×1000 l, painted with galvanized grid, Steel 215 kg 1340×1650×705 mm 1 MSGA19232
Pallet and sump for IBC station holds 1×1000 l, galvanized with galvanized grid, Steel 215 kg 1340×1300×920 mm 1 MSGA8807
Pallet and sump for IBC station holds 1×1000 l, painted with galvanized grid, Steel 215 kg 1340×1300×920 mm 1 MSGA8854
Pallet and sump for IBC station holds 2×1000 l, painted with galvanized grid, Steel 330 kg 2680×1300×485 mm 1 MSGA8851
Pallet and sump for IBC station holds 2×1000 l, galvanized with galvanized grid, Steel 330 kg 2680×1300×485 mm 1 MSGA8806
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité