Digital calipers
Fournisseur: MOINEAU
1150MI 1152MI
MOIN1150MIEA 82.9 EUR InStock
MOIN1150MI MOIN1152MI
Digital calipers
Schuifpassers
Digital calipers with crossed steps.
  • Made of chromed stainless steel
  • Large display with automatic switch-off
  • Self-locking instrument
Weight: 250 g
Information de livraison: Supplied in a box with an included battery and a spare battery.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité