Tricarbonylnitrosylcobalt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt tricarbonyl nitrosyl
23151.03 23151.06
23151.03EA 78.3 EUR InStock
23151.03 23151.06
Tricarbonylnitrosylcobalt
Tricarbonylnitrosylcobalt
CAS No.: 14096-82-3 Molecular Formula: C3CoNO4 Formula Weight: 172.97 Physical Form: Liquid Density: 1.47 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Dark red Odour: Unpleasant Melting Point: -1° Boiling Point: 48.6°(55° dec.) UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD00016014
Formule: C₃CoNO₄
MW: 172.969 g/mol
Point d'ébullition: 48.6 °C/ 55 °C (ébul./ déc.)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016014
Numéro CAS: 14096-82-3
EINECS: 237-945-5
ADR: 3 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité