HPLC columns, Viva biphenyl (USP L11)
Fournisseur: Restek
9516511 9516512 9516515 9516521 9516522 9516525 9516531 9516532 9516535 9516551 9516552 9516555 9516561 9516562 9516565 9516571 9516572 9516575 951651E 9516522-700 9516523-700 9516525-700 951652E 9516532-700 9516533-700 9516535-700 951653E 9516552-700 9516553-700 9516555-700 951655E 9516562-700 9516563-700 9516565-700 951656E 9516572-700 9516573-700 9516575-700 951657E 951650210 951650212 9516512-700 9516513-700 9516515-700
REST9516511EA 664 EUR InStock
REST9516511 REST9516512 REST9516515 REST9516521 REST9516522 REST9516525 REST9516531 REST9516532 REST9516535 REST9516551 REST9516552 REST9516555 REST9516561 REST9516562 REST9516565 REST9516571 REST9516572 REST9516575 REST951651E REST9516522-700 REST9516523-700 REST9516525-700 REST951652E REST9516532-700 REST9516533-700 REST9516535-700 REST951653E REST9516552-700 REST9516553-700 REST9516555-700 REST951655E REST9516562-700 REST9516563-700 REST9516565-700 REST951656E REST9516572-700 REST9516573-700 REST9516575-700 REST951657E REST951650210 REST951650212 REST9516512-700 REST9516513-700 REST9516515-700
HPLC columns, Viva biphenyl (USP L11)
Colonnes pour chromatographie
These biphenyl coulmns have a greater degree of dispersion than conventional phenyls and a greater degree of polarisability than phenyl hexyls, creating higher selectivity and a greater range of usability. With heightened interactions shows substantial increases in retention for dipolar, unsaturated, or conjugated solutes and enhanced orthogonal selectivity when using methanol mobile phases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité