Horizontal wafer shippers, contactless, 200 mm SmartStack®
Fournisseur: ENTEGRIS
HWS200C-1PK-KI HWS200C10161C0
ENTEHWS200C-1PK-KIEA 0 EUR InStock
ENTEHWS200C-1PK-KI ENTEHWS200C10161C0
Horizontal wafer shippers, contactless, 200 mm SmartStack®
Wafertransportsystemen Wafer verzendcontainers
This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
  • Transports up to 25 wafers of varying thickness
  • Stackable configuration increases shipping density and is automation compatible
  • Used for thin, 3D, lensed or bumped wafers
Perimeter support ring minimizes the potential for surface area damage and eliminates the likelihood of scuffed, marred or bump damaged wafers. Rugged, engineering-grade polymer construction eliminates the need for TYVEK® separators and pink foamMore Product Information
Horizontal wafer shipper
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Contactless horizontal wafer shipper 24 ENTEHWS200C10161C0
Horizontal wafer shipper kit
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Contactless horizontal wafer shipper kit 8 ENTEHWS200C-1PK-KI
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité