Gel documentation system, G:BOX Mini
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
GBOX-MINI-6-E GBOX-MINI-9-E
SYNOGBOX-MINI-6-EEA 23740 EUR InStock
SYNOGBOX-MINI-6-E SYNOGBOX-MINI-9-E
Gel documentation system, G:BOX Mini
Systèmes de photodocumentation
The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescence Western blots, stain free gels and chemiluminescent blots.
  • Small footprint leaves plenty of room on any lab bench
  • Stain free imaging capability to capture images of stain free acrylamide gels and many more
  • High quantum efficiency (QE) camera to detect picogram or femtogram amounts
  • Luxury lens (F/0,95 motor driven) with data feedback captures the highest quality images
  • Automatic motor driven stage with
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité