Ether diéthylique, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00931.2500 1.00931.1000
1.00931.2500EA 261 EUR InStock
1.00931.2500 1.00931.1000
Ether diéthylique, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 35
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3 I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 69 g/l (20 °C)
Melting Point -116.3 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 34.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 587 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Explosion Limit 1.7 - 36 %(V)
Density 0.71 g/cm3
Ignition Point 180 °C
Saturation concentration 1776 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité