Glass beads
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41401007 41401001 41401002 41401010 41401003 41401004 41401005 41401006 41401008 91140109005
201-0281EA 32.8 EUR InStock
201-0281 201-0276 201-0277 201-0283 201-0538 201-0278 201-0279 201-0280 201-0282 HECH91140109005
Glass beads
Perles Billes de verre
Solid glass.
For packing distillation columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité