Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R30165601 R30165501
OXOIR30165601EA 243 EUR InStock
OXOIR30165601 OXOIR30165501
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of Bordetella cultures by rapid slide agglutination test.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité